Läs mer
Brady™ Retro reflekterande etiketttejp för alla väder för M6/M7-skrivare
Mycket reflekterande material lyser starkt när det träffas av ljus, vilket är idealiskt för applikationer där hög synlighet är kritisk.
Brand:  Brady™ 174128
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17808744
  • 3180.00 SEK / Paket med 1
Beräknad leverans: 29-10-2026
Beskrivning
  • Idealisk för att märka arbetsplatsverktyg, hjälmar, verktygsskåp, stolpar och piedestaler, takutrustning, ställ och hyllor
  • Retroreflekterande ark och tryckkänsligt akryllim uppfyller Federal Spec LS-300 för reflektivitet
  • Genomsnittlig hållbarhet utomhus är 4 till 6 år
  • Drifttemperatur på -40 °C till 70 °C (-40 F °till 158 °F)
  • Tillverkad av B-584 plastmaterial
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Orange
Kontinuerligt
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Komponent- och utrustningsmärkning, anläggningsidentifiering, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering
Nej
Rektangel
-40 °C till +70 °C
0.14 mm
30 ft.
2 tum
M6C-2000-584-OR
ASTM D 2979, Fed. Spec. LS-300 (klass 1)
Hold (Håll)
Glans
Plast
Termisk överföring
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
30 ft.
-40 °F till +158 °F
0,0055 tum.
30 fot x 2 tum
9.14 m
50.8 mm