Läs mer
Brady™ Retro reflekterande etiketttejp för alla väder för M6/M7-skrivare
Mycket reflekterande material lyser starkt när det träffas av ljus, vilket är idealiskt för applikationer där hög synlighet är kritisk.
1985.00 SEK - 3180.00 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 2979, Fed. Spec. LS-300 (klass 1) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Avsluta | Glans |
| Produktkod | Brand | Färg | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Färg | Mått (L x B) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
17858814
|
Brady™
174117 |
Orange | 30 fot x 1 tum |
1985.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 29-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17881699
|
Brady™
174118 |
Gult | 30 fot x 1 tum |
1985.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 30-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17808744
|
Brady™
174128 |
Orange | 30 fot x 2 tum |
3180.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 29-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17819124
|
Brady™
174129 |
Silver | 30 fot x 2 tum |
3180.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 01-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
17828744
|
Brady™
174130 |
Gult | 30 fot x 2 tum |
2095.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Idealisk för att märka arbetsplatsverktyg, hjälmar, verktygsskåp, stolpar och piedestaler, takutrustning, ställ och hyllor
- Retroreflekterande ark och tryckkänsligt akryllim uppfyller Federal Spec LS-300 för reflektivitet
- Genomsnittlig hållbarhet utomhus är 4 till 6 år
- Drifttemperatur på -40 °C till 70 °C (-40 F °till 158 °F)
- Tillverkad av B-584 plastmaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Plast | |
| Icke-steril | |
| M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | |
| 30 ft. | |
| -40 °F till +158 °F | |
| 0,0055 tum. | |
| 30 ft. |
| ASTM D 2979, Fed. Spec. LS-300 (klass 1) | |
| Hold (Håll) | |
| Kontinuerligt | |
| Termisk överföring | |
| Komponent- och utrustningsmärkning, anläggningsidentifiering, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 9.14 m |