Läs mer
Brady™ Retro reflekterande etiketttejp för alla väder för M6/M7-skrivare
Mycket reflekterande material lyser starkt när det träffas av ljus, vilket är idealiskt för applikationer där hög synlighet är kritisk.
Brand: Brady™ 174130
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Idealisk för att märka arbetsplatsverktyg, hjälmar, verktygsskåp, stolpar och piedestaler, takutrustning, ställ och hyllor
- Retroreflekterande ark och tryckkänsligt akryllim uppfyller Federal Spec LS-300 för reflektivitet
- Genomsnittlig hållbarhet utomhus är 4 till 6 år
- Drifttemperatur på -40 °C till 70 °C (-40 F °till 158 °F)
- Tillverkad av B-584 plastmaterial
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Gult | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Komponent- och utrustningsmärkning, anläggningsidentifiering, allmän identifiering, säkerhetsidentifiering | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 30 ft. | |
| 2 tum | |
| M6C-2000-584-YL |
| ASTM D 2979, Fed. Spec. LS-300 (klass 1) | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Plast | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | |
| 30 ft. | |
| -40 °F till +158 °F | |
| 0,0055 tum. | |
| 30 fot x 2 tum | |
| 9.14 m | |
| 50.8 mm |