Läs mer
Brady™ Retro reflekterande etiketter för alla väder
Öka säkerheten och synligheten med det högreflekterande etikettmaterialet B-584. Skriv ut etiketter nästan var som helst hög synlighet behövs med en kompakt Brady™ handhållen etikettskrivare.
Brand: Brady™ 170935
Beskrivning
- Idealisk för säkerhetsapplikationer som på personal, brandsläckningsutrustning och första hjälpen-skåp eller var som helst där extra sikt krävs
- Motståndskraftig mot nötning, väder, lösningsmedel och extrema temperaturer
- Tryckkänsligt akryllim tål långvarig exponering för tuffa förhållanden
- Klarar utomhusförhållanden i 4 till 6 år i genomsnitt
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Vitt | |
| Kontinuerligt | |
| Topp | |
| Etikett | |
| Component and equipment labelling;Facility identification;General identification;Safety identification | |
| -40° C | |
| 1 Label(s) / Box | |
| 25.40 mm (W) x 6.10 m (L) | |
| -40 °C till 70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 20 ft. | |
| 1 tum | |
| 25.40 mm | |
| M5C-1000-584 |
| RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Plast | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| BMP51, BMP53, M511, M510 | |
| M5C-1000-584 | |
| 1 | |
| -40°F to 158°F | |
| 0.0055 in | |
| 25,40 mm (B) x 6,10 m (L) | |
| 6.10 m | |
| 25.40 mm | |
| 0,5 tum |