Läs mer
Brady™ Retro reflekterande etiketter för alla väder
Öka säkerheten och synligheten med det högreflekterande etikettmaterialet B-584. Skriv ut etiketter nästan var som helst hög synlighet behövs med en kompakt Brady™ handhållen etikettskrivare.
475.00 SEK - 792.00 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Avsluta | Glans |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Färg | För användning med (utrustning) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | Färg | För användning med (utrustning) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|
17981940
|
Brady™
170809 |
20 fot x 0,5 tum. | Vitt | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
475.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17971950
|
Brady™
170810 |
20 fot x 0,5 tum. | Gult | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
475.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17971930
|
Brady™
170811 |
20 fot x 0,75 tum. | Vitt | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
557.00 SEK 551.14 SEK / Paket med 1 Save 5.86 SEK 1% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17931960
|
Brady™
170812 |
20 fot x 0,75 tum. | Gult | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
557.00 SEK 551.14 SEK / Paket med 1 Save 5.86 SEK 1% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17801769
|
Brady™
170935 |
25,40 mm (B) x 6,10 m (L) | Vitt | BMP51, BMP53, M511, M510 |
632.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 25-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17831759
|
Brady™
170936 |
25,40 mm (B) x 6,10 m (L) | Gult | BMP51, BMP53, M511, M510 |
632.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17861739
|
Brady™
170937 |
20 fot x 1,5 tum. | Vitt | BMP51, BMP53, M511, M510 |
792.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17851739
|
Brady™
170938 |
20 fot x 1,5 tum. | Gult | BMP51, BMP53, M511, M510 |
792.00 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
Beskrivning
- Idealisk för säkerhetsapplikationer som på personal, brandsläckningsutrustning och första hjälpen-skåp eller var som helst där extra sikt krävs
- Motståndskraftig mot nötning, väder, lösningsmedel och extrema temperaturer
- Tryckkänsligt akryllim tål långvarig exponering för tuffa förhållanden
- Klarar utomhusförhållanden i 4 till 6 år i genomsnitt
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Plast | |
| Icke-steril | |
| -40 °C | |
| 1 | |
| -40 °C till 70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 6.10 m |
| RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC | |
| Hold (Håll) | |
| Kontinuerligt | |
| Termisk överföring | |
| Component and equipment labelling;Facility identification;General identification;Safety identification | |
| 1 Label(s) / Box | |
| -40°F to 158°F | |
| 0.0055 in | |
| 20 ft. | |
| 0,5 tum |