Läs mer
Brady™ Retro reflekterande etiketter för alla väder
Öka säkerheten och synligheten med det högreflekterande etikettmaterialet B-584. Skriv ut etiketter nästan var som helst hög synlighet behövs med en kompakt Brady™ handhållen etikettskrivare.
Brand:  Brady™ 170936
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17831759
  • 632.00 SEK / Paket med 1
I lager
Beskrivning
  • Idealisk för säkerhetsapplikationer som på personal, brandsläckningsutrustning och första hjälpen-skåp eller var som helst där extra sikt krävs
  • Motståndskraftig mot nötning, väder, lösningsmedel och extrema temperaturer
  • Tryckkänsligt akryllim tål långvarig exponering för tuffa förhållanden
  • Klarar utomhusförhållanden i 4 till 6 år i genomsnitt
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Gult
Kontinuerligt
Topp
Etikett
Component and equipment labelling;Facility identification;General identification;Safety identification
-40° C
1 Label(s) / Box
25.40 mm (W) x 6.10 m (L)
-40 °C till 70 °C
0.14 mm
20 ft.
1 tum
25.40 mm
M5C-1000-584-YL
RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Hold (Håll)
Glans
Plast
Termisk överföring
Icke-steril
BMP51, BMP53, M511, M510
M5C-1000-584-YL
1
-40°F to 158°F
0.0055 in
25,40 mm (B) x 6,10 m (L)
6.10 m
25.40 mm
0,5 tum