Läs mer
Brady™ Retro reflekterande etiketter för alla väder
Öka säkerheten och synligheten med det högreflekterande etikettmaterialet B-584. Skriv ut etiketter nästan var som helst hög synlighet behövs med en kompakt Brady™ handhållen etikettskrivare.
Brand:  Brady™ 170809
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17981940
  • 475.00 SEK / Paket med 1
I lager
Beskrivning
  • Idealisk för säkerhetsapplikationer som på personal, brandsläckningsutrustning och första hjälpen-skåp eller var som helst där extra sikt krävs
  • Motståndskraftig mot nötning, väder, lösningsmedel och extrema temperaturer
  • Tryckkänsligt akryllim tål långvarig exponering för tuffa förhållanden
  • Klarar utomhusförhållanden i 4 till 6 år i genomsnitt
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Permanent akryl
Vitt
Kontinuerligt
Topp
Etikett
Component and equipment labelling;Facility identification;General identification;Safety identification
-40 °C
1 Label(s) / Box
12.70 mm (W) x 6.10 m (L)
-40 °C till 70 °C
0.14 mm
20 ft.
0,5 tum
12.70 mm
M4C-500-584
RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC
Hold (Håll)
Glans
Plast
Termisk överföring
Icke-steril
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
M4C-500-584
1
-40°F to 158°F
0.0055 in
20 fot x 0,5 tum.
6.10 m
12.70 mm
0,5 tum