Learn More
RGS14 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Spécification
Antigen RGS14
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix QuantitĂ© et disponibilitĂ©  
Code produit Marque Quantity Prix QuantitĂ© et disponibilitĂ©  
16895834
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
16258-1-AP-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16885834
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
16258-1-AP-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
Description
Description
This gene encodes a member of the regulator of G-protein signaling family. This protein contains one RGS domain, two Raf-like Ras-binding domains (RBDs), and one GoLoco domain. The protein attenuates the signaling activity of G-proteins by binding, through its GoLoco domain, to specific types of activated, GTP-bound G alpha subunits. Acting as a GTPase activating protein (GAP), the protein increases the rate of conversion of the GTP to GDP. This hydrolysis allows the G alpha subunits to bind G beta/gamma subunit heterodimers, forming inactive G-protein heterotrimers, thereby terminating the signal. Alternate transcriptional splice variants of this gene have been observed but have not been thoroughly characterized.
Spécification
Spécification
RGS14
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
O43566, P97492
10636, 51791
RGS14 Fusion Protein Ag9292
Primary
-20°C
RGS14
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
RGS14
Rgs14
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
RGS14 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis