Läs mer
Eppendorf™ Rotor F-35-30-17
Designad för användning med Eppendorf Centrifuger
Brand: Eppendorf™ 5702704008
9320.00 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Maxhastighet: 2 750 x g (4 400 rpm)
- Högkapacitetsrotor för 20 x 15 ml koniska rör eller 30 x 15 ml glasrör
- Insatser för 15 mL koniska rör och gummimattor för användning med glasrör ingår
Specifikationer
Rotor med 30 stålhylsor för 15 ml kärl | |
4,400 rpm | |
45° | |
20 |
2,750 x g | |
F-35-30-17 | |
30 stålhylsor för 15 ml kärl, med 20 adaptrar för koniska rör och 30 gummimattor för rundbottnade rör |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Eppendorf™ Rotor F-35-30-17 > Antal platser: 20; Inkluderar: 30 x 15 ml hinkar
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering