Läs mer
OHAUS™ Rotor, Sväng ut, 4 x 100ml, ID
Produktkod. 15806662 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
4 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15806662
Brand: OHAUS™ 30314822
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
Vinkelrotor för användning med Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuges
  • Kapacitet: 4 x 100 ml
  • Max g-kraft: 3 350 g
  • Maxhastighet: 4 500 rpm
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rotor, Sväng ut, 4x100ml, ID
Material Rostfritt stål
Kapacitet 4 x 100 mL
Max. RCF 3,350 x g
Max. Hastighet 4,500 rpm
Nettovikt 1.620 kg
För användning med (utrustning) FC5714
Vinkel 0 till 90°
Inkluderar NA