Läs mer
Kautex™ Rund flaska Variopack Dual COEX
Produktkod. 16837096
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16837096 1000 mL
1 options
Produktkod. 16837096 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000086712
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Round Bottle Variopack Dual COEX har en kapacitet på 1000 ml.
  • Specialförpackning, med PA-spärrskikt.
  • Läcksäker.
  • Vit.
  • Inte lämplig för mat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Opak vit
Material Polyeten
Förpackning procedur
Kvantitet 80/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Nej
Graderad Nej
Mun Bred
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Höjd (metrisk) 234 mm
För användning med (utrustning) Hold (Håll)
Bredd (engelska) 3,48 tum.
Höjd (engelska) 9,21 tum.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Referensförsäkran om överensstämmelse
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Läcksäker flaska med bred mun