Läs mer
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Produktkod. 11724329 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
118 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1893 mL
3785 mL
Stängningsstorlek:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
70-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
Kvantitet:
12/Cs.
24/Cs.
4/Cs.
6/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 11724329
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ideal general purpose bottle. Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap used for pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing applications.
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
  • Features wide mouth for easy transferring of contents
  • Available in capacities ranging from 120 to 3840mL
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 946 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Clear
Material Glass
Kvantitet 12/Cs.
Stängningsfärg White
Liner material PE Foam/PTFE
Halsfinish 70-400
Förslutning ingår Yes
Mun Wide
Form Round
Höjd (metrisk) 178 mm
Produkttyp Standard Wide Mouth Bottle
Förslutningsfoder PTFE/Polyethylene
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek 70-400 mm
Diameter (metrisk) 99 mm
Förslutningstyp Screw Cap