Läs mer
Runda alfaflaskor med smal mun i glas, utan lock
Produktkod. 12800914
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 104
Paket med 156
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg unitSize
12800914 30 mL Bärnsten Paket med 156
12810904 125 mL Klart Paket med 104
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12800914 Leverantör SGD PHARMA Leverantörsnummer 300776
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara, häll eller dela dina laboratorievätskor med runda alfaflaskor med smal mun av glas, utan lock. De runda flaskorna är gjorda av bärnstensfärgat eller klart borosilikatglas och är ett integrerat verktyg i laboratoriet.
  • Smal hals
  • Borsilikatglas
  • Rund
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Bärnsten
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 40 förpackning
Kvantitet 40 förpackning
Mun Smal
Höjd (metrisk) 67 mm
Produkttyp Alfaflaska
Förslutningsfoder Polypropen/SOP
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 35 mm