Läs mer
Fisherbrand™ Runda alfaflaskor med smal mun i glas
Produktkod. 12830914 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
100 mL
125 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 104
Paket med 20
Paket med 35
Paket med 40
Paket med 48
Paket med 60
Paket med 86
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
12830914 125 mL Bärnsten Paket med 104
12870934 30 mL Bärnsten Paket med 40
12820914 100 mL Bärnsten Paket med 86
12800904 100 mL Klart Paket med 86
12800944 125 mL Bärnsten Paket med 20
12840904 250 mL Klart Paket med 60
12850904 300 mL Klart Paket med 48
12860914 500 mL Bärnsten Paket med 35
12860904 500 mL Klart Paket med 35
12850884 500 mL Klart Paket med 10
12870914 1000 mL Bärnsten Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12830914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00 SEK
    308.59 SEK / Paket med 104
    Save 7.41 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara, häll eller dela dina laboratorievätskor med Round Glass Narrow Mouth Alpha Bottles. Dessa runda flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas och är ett integrerat verktyg i laboratoriet.
  • Smal hals
  • Bärnstensfärgat eller klart glas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Bärnsten
Material Soda Lime Glas
Antal per förpackning 104Pack
Kvantitet 104Pack
Mun Smal
Höjd (metrisk) 114 mm
Diameter (metrisk) 49 mm
Form Rund
Produkttyp Alfaflaska