Läs mer
Fisherbrand™ Runda alfaflaskor med smal mun i glas
Produktkod. p-8009859 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
100 mL
125 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Färg:
Amber
Bärnsten
Clear
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 104
Paket med 20
Paket med 35
Paket med 40
Paket med 48
Paket med 60
Paket med 86
Produktkod. 12870934
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara, häll eller dela dina laboratorievätskor med Round Glass Narrow Mouth Alpha Bottles. Dessa runda flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas och är ett integrerat verktyg i laboratoriet.
  • Smal hals
  • Bärnstensfärgat eller klart glas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Bärnsten
Material Soda Lime Glas
Antal per förpackning 40 förpackning
Kvantitet 40 förpackning
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 67 mm
Produkttyp Alfaflaska
Diameter (metrisk) 60 mm