missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ RPA2 Recombinant Protein Product Code.: 16130272

Abnova™ RPA2 Recombinant Protein

Código de producto. p-3721583
10 μg, 10µg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
25µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Product Code. 16130272

Brand: Abnova™ H00006118P01.10ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Accession Number AAH12157
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gene ID (Entrez) 6118
Molecular Weight (g/mol) 55.44
Name RPA2 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH Range 8
Preparation Method In vitro wheat germ expression system
Purification Method Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MWNSGFESYGSSSYGGAGGYTQSPGGFGSPAPSQAEKKSRARAQHIVPCTISQLLSATLVDEVFRIGNVEISQVTIVGIIRHAEKAPTNIVYKIDDMTAAPMDVRQWVDTDDTSSENTVVPPETYVKVAGHLRSFQNKKSLVAFKIMPLEDMNEFTTHILEVINAHMVLSKANSQPSAGRAPISNPGMSEAGNFGGNSFMPANGLTVAQNQVLNLIKACPRPEGLNFQDLKNQLKHMSVSSIKQAVDFLSNEGHIYSTVDDDHFKSTDAE
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias REPA2/RPA32
Common Name RPA2
Gene Symbol RPA2
Cross Reactivity Human
Species Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Abnova™ RPA2 Recombinant Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado