Läs mer
Fisherbrand™ Korkproppar
Produktkod. 12346457 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25,5 mm
28,5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
Diameter (metrisk) Topp:
9,5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20,5 mm
22 mm
24 mm
25,5 mm
28,5 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
57 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Botten Diameter (metrisk) Topp unitSize
12346457 12 mm 15 mm Paket med 20
12356457 13 mm 16 mm Paket med 20
12366457 14 mm 17 mm Paket med 20
12386457 17 mm 20,5 mm Paket med 10
12316467 21 mm 24 mm Paket med 10
12336467 25,5 mm 28,5 mm Paket med 10
12326467 22 mm 25,5 mm Paket med 10
12306467 19 mm 22 mm Paket med 10
12346467 28,5 mm 32 mm Paket med 10
12356467 30 mm 33 mm Paket med 10
12803834 30 mm 33 mm Paket med 10
12366467 32 mm 35 mm Paket med 10
12376467 35 mm 38 mm Paket med 10
12386467 38 mm 41,5 mm Paket med 10
12396467 41,5 mm 44 mm Paket med 10
12306477 44 mm 47,5 mm Paket med 10
12316477 47,5 mm 50 mm Paket med 10
12306457 6 mm 9,5 mm Paket med 20
12326477 50 mm 57 mm Paket med 10
12316457 8 mm 11 mm Paket med 20
12326457 9 mm 12 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 12346457
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning inom utbildning, hembryggning och konst- och hantverksindustrier.
Finns i olika storlekar
Specifikationer
Längd (metrisk) 21 mm
Kvantitet 20/Pk.
Diameter (metrisk) Botten 12 mm
Diameter (metrisk) Topp 15 mm
Material Kork
Produkttyp Korkpropp