Läs mer
- Home
- Products
- Stoppare och förslutningar
- Korkar
- Fisherbrand™ Korkproppar
Fisherbrand™ Korkproppar
Produktkod. 12366467 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25,5 mm
28,5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
Diameter (metrisk) Topp:
9,5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20,5 mm
22 mm
24 mm
25,5 mm
28,5 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
57 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
21 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Botten | Diameter (metrisk) Topp | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 12366467 | 32 mm | 35 mm | Paket med 10 |
| 12346457 | 12 mm | 15 mm | Paket med 20 |
| 12356457 | 13 mm | 16 mm | Paket med 20 |
| 12366457 | 14 mm | 17 mm | Paket med 20 |
| 12386457 | 17 mm | 20,5 mm | Paket med 10 |
| 12316467 | 21 mm | 24 mm | Paket med 10 |
| 12336467 | 25,5 mm | 28,5 mm | Paket med 10 |
| 12326467 | 22 mm | 25,5 mm | Paket med 10 |
| 12306467 | 19 mm | 22 mm | Paket med 10 |
| 12346467 | 28,5 mm | 32 mm | Paket med 10 |
| 12356467 | 30 mm | 33 mm | Paket med 10 |
| 12803834 | 30 mm | 33 mm | Paket med 10 |
| 12376467 | 35 mm | 38 mm | Paket med 10 |
| 12386467 | 38 mm | 41,5 mm | Paket med 10 |
| 12396467 | 41,5 mm | 44 mm | Paket med 10 |
| 12306477 | 44 mm | 47,5 mm | Paket med 10 |
| 12316477 | 47,5 mm | 50 mm | Paket med 10 |
| 12306457 | 6 mm | 9,5 mm | Paket med 20 |
| 12326477 | 50 mm | 57 mm | Paket med 10 |
| 12316457 | 8 mm | 11 mm | Paket med 20 |
| 12326457 | 9 mm | 12 mm | Paket med 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Produktkod.
12366467
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
86.10 SEK
63.10 SEK / Paket med 10
Save 23.00 SEK
26% Av
Beräknad leverans: 29-09-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 32 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) Botten | 32 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 35 mm |
| Material | Kork |
| Produkttyp | Korkpropp |