Läs mer
Fisherbrand™ Korkproppar
Produktkod. 12386457 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25.5 mm
28.5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
Diameter (metrisk) Topp:
9.5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20.5 mm
22 mm
24 mm
25.5 mm
28.5 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41.5 mm
44 mm
47.5 mm
50 mm
57 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 12386457
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning inom utbildning, hembryggning och konst- och hantverksindustrier.
Finns i olika storlekar
Specifikationer
Längd (metrisk) 27 mm
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) Botten 17 mm
Diameter (metrisk) Topp 20.5 mm
Material Kork
Produkttyp Korkpropp