Läs mer
Fisherbrand™ Säkerhetsbelagda klara Boston runda glasflaskor utan lock
Produktkod. 16114487 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
240 mL
480 mL
950 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
16114487 240 mL Paket med 108
16164517 480 mL -
16174517 950 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16114487
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Typ III soda-kalkglas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring med plastisolbeläggning för säkerheten är lättare att greppa och svårare att bryta.
  • Belagd i ett lager av plastisol
  • Splitterbeständig beläggning minskar risken för brott
  • Om den går sönder kommer säkerhetsbeläggningen att innehålla innehåll som är tillräckligt länge för kassering
  • Den halkfria beläggningen möjliggör också större stabilitet, både vått eller torrt
  • Får inte autoklaveras
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 22 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 13 mm
Material Glas (typ 3)
Kvantitet 108
Halsfinish 24-400
Förslutning ingår Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 136 mm
Produkttyp Säkerhetsbelagd Boston rund flaska
Stängningsstorlek 24-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm