Läs mer
Fisherbrand™ Säkerhetsbelagda klara Boston runda glasflaskor utan lock
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 950 mL |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 20 mm |
| Material | Glas (typ 3) |
| Kvantitet | 30 |
| Halsfinish | 33-400 |
| Förslutning ingår | Nej |
| Mun | Smal |
| Visa mer |