Läs mer
Salbutamol hemisulfate, 98+%, Thermo Scientific™
491.85 SEK - 1891.75 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 51022-70-9 |
|---|---|
| Molekylformel | C13H23NO7S |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.387 |
| MDL-nummer | MFCD00055200 |
| InChI-nyckel | OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate |
| PubChem CID | 9884233 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid |
| LEDER | CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11478467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18544.03 |
1g |
491.85 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11488467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18544.06 |
5g |
1891.75 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsSalbutamol sulfate is used as standard in analysis of fortified meat for LABA content using ELISA kits. It is also used to study the response of prostaglandin 2α to various β-adrenergic agonists in cultured bovine endometrial cells.
Solubility
Soluble in water and 1M sodium hydroxide (50 mg/ml).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 51022-70-9 | |
| 337.387 | |
| OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N | |
| 9884233 | |
| CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O |
| C13H23NO7S | |
| MFCD00055200 | |
| salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate | |
| 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid |
Specifikationer
| Salbutamol sulfate | |
| C13H23NO7S | |
| Light sensitive | |
| Soluble in water and 1M sodium hydroxide (50mg/ml). | |
| CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O | |
| 337.387 | |
| 576.7 |
| 51022-70-9 | |
| MFCD00055200 | |
| salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate | |
| OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid | |
| 9884233 | |
| 99% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H361fd
missing translation for 'einecsNumber' : 256-916-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ6430100
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Salbutamol sulphate
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Bis[(tert-butyl)(.beta.,3,4-trihydroxyphenethyl)ammonium] sulphate