Läs mer
S Murray and Co™ SAMCO™ Dissekera sax
Produktkod. 12942055
Längd (metrisk):
112 mm
125 mm
150 mm
Bladstil:
Böjd
Curved
Rak
Straight
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12942055
Brand: S Murray and Co™ E103/01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa saxar för en mängd olika applikationer. S Murray™ SAMCO™ Dissektionssax har fina spetsar, öppna skaft och konstruktion i rostfritt stål.
  • Dissektionssax i rostfritt stål
Specifikationer
Produkttyp Dissekera sax
Bladstil Böjd
Längd (metrisk) 112 mm
Material Rostfritt stål