Läs mer
Thermo Scientific™ Samco™ Smala stamöverföringspipetter
Beskrivning
Eliminera pluggning, packning och autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Smala stamöverföringspipetter. Dessa polyetenpipetter förhindrar korskontaminering och används smala rör och behållare med små öppningar. Enhetens design har en inbyggd pipettlampa och en flexibel skaft böjs för att prova från smala eller små rör.
- Tillverkad av splitterfri, giftfri polyeten
- Yta med låg affinitet förhindrar proteinbindning i forskningsapplikationer
- Kan frysas i flytande kväve eller värmeförslutas för förvaring
- undefined
- Renewable Energy
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 0.8 mL |
| Beskrivning | Transfer Pipette, SEDI-PET, Short Stem, 1.3mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.5 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Droppar/ml | 26 |
| Graderad | Nej |
| Kvantitet | 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| Förpackningstyp | Slumpmässig |
| Volym (metrisk) | 1.3 mL |
| Visa mer |
Filmer
-
Thermo Scieintific Samco Narrow stem transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Narrow stem transfer pipettes
Dokument
Scientific Resources
Brochures
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
| Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Produktkod |
|---|---|---|---|
| 1441418 | Certifikat och efterlevnad | 09/11/2025 | 241 |