Läs mer
Fisherbrand™ Exempel på förvaringsfack
Produktkod. 15376548 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Vit, Blå
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15376548 Vit, Blå Paket med 10
1 options
Produktkod. 15376548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    1170.45 SEK / Paket med 10
    Save 194.55 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Separera föremål med medföljande avdelare eller ta bort dem för allmän produktförvaring och transport.
  • Tillverkad av korrugerad polypropen
  • Fuktbeständig, vilket avsevärt minskar risken för mögel
  • Lätt och robust för att hålla upp till 24 fulla provbehållare
  • Stapelbar med andra brickor
  • Avtagbara avdelare gör att det yttre skalet kan användas för förvaring eller transport av laboratorieprodukter
  • Levereras plattpackad
  • Paketet innehåller: 10 brickor och 10 avdelare och 5/CS
  • Disponibel
Specifikationer
Produkttyp Förvaringsfack
Färg Vit, Blå
Material Korrugerad polypropen
Mått (L x B x H) 406 x 260 x 89 mm
Inkluderar Uttagbar insats
Infoga typ 24-brunnars avdelare