Läs mer
Buerkle™ Transportväska för provtagare
Produktkod. 10474982 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
123 x 25 x 11 cm
265 x 225 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
10474982 123 x 25 x 11 cm Varje
10522743 265 x 225 x 50 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10474982 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 36002120
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Provtagare Transportväska kan användas till Buerkle™ Provtagare.
  • För användning med provtagare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Transportväska
Färg Svart
Mått (L x B x H) 123 x 25 x 11 cm
För användning med (utrustning) För provtagare
Längd (metrisk) 1230 mm
Vikt (metrisk) 0.8 kg