Läs mer
Buerkle™ Transportväska för provtagare
Produktkod. 10522743 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
123 x 25 x 11 cm
265 x 225 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10522743 265 x 225 x 50 mm -
10474982 123 x 25 x 11 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522743 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 36000021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 SEK
    183.05 SEK / Paket med 1
    Save 1.95 SEK
    1% Av
I lager
Buerkle™ Provtagare Transportväska kan användas till Buerkle™ Provtagare.
  • För användning med provtagare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Transportväska
Färg Svart
Material Polypropylene, Polyurethane Foam
Mått (L x B x H) 265 x 225 x 50 mm
För användning med (utrustning) För provtagare
Höjd (engelska) 1.97 in.
Höjd (engelska) Interiör 1.77 in.
Höjd (metrisk) 50 mm
Höjd (metrisk) interiör 45 mm
Längd (engelska) 10.43 in.
Längd (engelska) Interiör 10.16 in.
Längd (metrisk) 265 mm
Längd (metrisk) Interiör 258 mm
Bredd (engelska) 8.86 in.
Bredd (engelska) Interiör 7.01 in.
Bredd (metrisk) 225 mm
Bredd (metrisk) Interiör 178 mm