Läs mer
Masterflex™ Steriliserade provtagningsflaskor
Produktkod. 13286950 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13286950 500 mL Varje
1 options
Produktkod. 13286950 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9564404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 SEK
    1514.66 SEK / Paket med 1
    Save 145.34 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Överför, prov och lagra biofarmaceutiska produkter och reagens i tillämpningar från forskning till process med dessa provflaskor. Cole-Parmer™ Steriliserade provtagningsflaskor är försteriliserade genom gammastrålning.
Säker kapsyl/slang i ett stycke eliminerar kontaminering och produktförlust på grund av lösa anslutningar.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Säker överföring, provtagning och förvaring av biofarmaceutiska produkter och reagens i applikationer från forskning till process.
Material Plast
Förslutning ingår Ja
Förslutningsfoder Sömlös