missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: R&D Systems MAB105406-100
3816.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA, Blocking Assay
Specifikationer
| Spike RBD | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. | |
| IgG2a |
| ELISA, Blocking Assay | |
| 1035240 | |
| ELISA, Blockade of Receptor-ligand Interaction 50 ug/mL | |
| YP_009724390.1 | |
| HEK293 Human embryonic kidney cell -derived SARS-CoV-2 Spike S1, Met1-Tyr674, Accession # YP_009724390.1 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| SARS-CoV-2 | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering