Läs mer
Sartorius Nutrient Pad Sets (NPS ) för Microsart™ e.motion Dispenser
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
Sartorius Nutrient Pad Sets är sterila, dehydrerade odlingsmedier designade för användning med membranfiltermetoder. Varje set med näringsämnen innehåller lämpliga membranfilter (i 47 eller 50 mm diameter), som också är sterila och individuellt förpackade. Fukta bara näringskuddarna med sterilt och avmineraliserat (eller destillerat) vatten så är de omedelbart redo att användas. De följer internationella regler och rekommendationer inklusive, men inte begränsat till: internationella farmakopéer, DIN och ISO standarder, amerikanska standarder för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, bryggeririktlinjer, såsom MEBAC eller EBC, och rekommendationer från livsmedelsindustrin, såsom LMBG, NCA och ICUMSA.
- Problemfri lagring upp till 24 månader
- Ekonomiskt -- tids- och kostnadsbesparingar
- Enkel hantering
- Valideringsguide finns tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN och ISO standarder |
| Färg | Vitt |
| Form | Dehydrerad |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Medietyp | Endo |
| Produkttyp | Näringsdyna |
| Sterilitet | Sterila |
| Testtyp | Mikrobiell upptäckt |
| För användning med (applikation) | E.coli och koliforma bakterier |
| Rutnätsfärg | Grön |
| Visa mer |