Läs mer
Sartorius Polyamid (Nylon ) Membranfilter
Produktkod. 10037940 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Flödeshastighet:
15 ml/min.
35 ml/min
35 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Porstorlek Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10037940 47 mm 0,2μ m 15 ml/min. Paket med 100
10022381 13 mm 0,45 μm 35 ml/min. Paket med 100
12942671 25 mm 0,45 μm 35 ml/min. Paket med 100
10798121 25 mm 0,45 μm 35 ml/min. Paket med 100
10717242 90 mm 0,45 μm 35 ml/min. Paket med 25
10143941 13 mm 0,2μ m 15 ml/min. Paket med 100
10493131 25 mm 0,2μ m 15 ml/min. Paket med 100
10047940 90 mm 0,2μ m 15 ml/min. Paket med 25
12932671 47 mm 0,2μ m 15 ml/min. Paket med 100
10483131 47 mm 0,45 μm 35 ml/min Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Deras höga ospecifika adsorption, som kan orsaka förlust av viktiga ämnen (t.ex. från vävnadsodlingslösningar), begränsar deras användning. För denna typ av lösningar är membranfiltren med låg adsorption - CA och PES - att föredra.
Produktkod. 10037940 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 2500747N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1966.36 SEK
    1880.62 SEK / Paket med 100
    Save 85.74 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Deras höga ospecifika adsorption, som kan orsaka förlust av viktiga ämnen (t.ex. från vävnadsodlingslösningar), begränsar deras användning. För denna typ av lösningar är membranfiltren med låg adsorption - CA och PES - att föredra.
Rekommenderas för partikelavlägsnande filtrering av vatten, vattenlösningar och lösningsmedel för analytisk bestämning. Sartorius Polyamid (Nylon ) Membranfilter är vita, icke-sterila filter utan galler. Välj mellan två porstorlekar i fyra diametrar. Bulkpackad för utrymme och kostnadsbesparingar.
  • Hydrofila membran med en relativt hög ospecifik adsorption (BSA 100 g/μcm² )
  • Kemiskt resistent mot alkaliska lösningar och organiska lösningsmedel
  • Rekommenderas helst för följande applikationer:
    • Rekommenderas starkt för isolering av legionella
    • Partikelavlägsnande från vattenlösningar och lösningsmedel för analys, såsom HPLC
    • Steril filtrering av vattenlösningar och lösningsmedel
  • Finns i en mängd olika alternativ:
    • 0,2 och μ0,45 m porstorlekar
    • Diametrar 13, 25, 47 och 90 mm
  • Kan steriliseras genom autoklavering vid 121° eller °134 C eller med etylenoxid
  • Bulk packad i kartonger om 100 (kartonger med 25 för 90 mm filter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bubble Point 3,2 bar
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Membranfilter
Formatera Skiva
Material Polyamid
Material (membran) Nylon
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 15 ml/min.
För användning med (applikation) Rekommenderas för partikelavlägsnande filtrering av vatten; vattenlösningar och lösningsmedel för analytisk bestämning.
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 115μ m
Typ Membranfilter
Diameter (metrisk) 47 mm