Läs mer
Sca1 (Ly-6A/E) Rat, anti-Mouse, PE, Clone: E13-161.7, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
Logga in för priser - 2559.60 SEK
Specifikationer
| Antigen | Sca1 (Ly-6A/E) |
|---|---|
| Klona | E13-161.7 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | PE |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17168651
|
Stemcell Technologies
60032PE.1 |
50 μg |
2559.60 SEK
50µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17158651
|
Stemcell Technologies
60032PE |
200 μg | |||||||
Beskrivning
- The E13-161.7 antibody reacts with Sca1 (Stem Cell Antigen-1 or Ly-6A/E), an 18 kDa GPI-linked protein belonging to the lymphocyte activation protein-6 (Ly-6) family
- Sca1 is expressed on the surface of hematopoietic stem and progenitor cells, myeloid cells, and peripheral B and T lymphocytes
- Sca1 expression levels are strongly upregulated in all strains upon cellular activation
- Sca1 is involved in the regulation of T and B cell responses and is believed to play roles in the differentiation, proliferation, and survival of a variety of stem cells
- Sca1 has emerged as a phenotypic marker of choice for identifying and isolating hematopoietic stem and progenitor cells
Specifikationer
| Sca1 (Ly-6A/E) | |
| Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay | |
| PE | |
| Mouse | |
| Primary |
| E13-161.7 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| IgG2a κ |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel