Läs mer
Scandium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
2359.12 SEK - 7411.20 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 13465-59-3 |
|---|---|
| Molekylformel | Br3Sc |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.67 |
| MDL-nummer | MFCD00016324 |
| InChI-nyckel | APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K |
| Synonym | scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis |
| PubChem CID | 83495 |
| IUPAC-namn | scandium(3+) tribromide |
| LEDER | [Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15477465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047199.03 |
1g |
2359.12 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15487465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047199.06 |
5g |
7411.20 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
Kemiska identifierare
| 13465-59-3 | |
| 284.67 | |
| APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K | |
| 83495 | |
| [Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
| Br3Sc | |
| MFCD00016324 | |
| scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| scandium(3+) tribromide |
Specifikationer
| Scandium(III) bromide | |
| 13465-59-3 | |
| Br3Sc | |
| scandium tribromide, scandium bromide scbr3, scandium iii bromide, scandium iii bromide hydrate, scandium iii bromide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| [Sc+3].[Br-].[Br-].[Br-] | |
| 284.67 | |
| 284.67 | |
| Ampule |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| MFCD00016324 | |
| APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K | |
| scandium(3+) tribromide | |
| 83495 | |
| 99.99% | |
| Hygroscopic |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 236-699-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures