Läs mer
SCLT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 14875-1-AP-150UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16853754
  • 4652.90 SEK / 150µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Adapter protein that links SCN10A to clathrin. Regulates SCN10A channel activity, possibly by promoting channel internalization.
Specifikationer
Specifikationer
SCLT1
Polyclonal
Unconjugated
SCLT1
CAP1A, hCAP 1A, SAP1, SCLT1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
132320, 67161
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
G5E861, Q96NL6
Sclt1
SCLT1 Fusion Protein Ag6646
150 μL
Primary
Human, Mouse