Läs mer
SCLT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
4652.90 SEK
Specifikationer
| Antigen | SCLT1 |
|---|---|
| Koncentration | 0.18 mg/mL |
| Användningsområden | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16853754
|
Proteintech
14875-1-AP-150UL |
150 μL |
4652.90 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Adapter protein that links SCN10A to clathrin. Regulates SCN10A channel activity, possibly by promoting channel internalization.Specifikationer
| SCLT1 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| G5E861, Q96NL6 | |
| 132320, 67161 | |
| SCLT1 Fusion Protein Ag6646 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SCLT1 |
| 0.18 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CAP1A, hCAP 1A, SAP1, SCLT1 | |
| Sclt1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |