Läs mer
DWK Life Sciences Flaska med skruv, fyrkantig, bärnsten, soda-limeglas, smal mun, högformad DIN-gänga
Produktkod. 11752055 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11752055 500 mL Paket med 10
11742025 100 mL Paket med 10
11742055 250 mL Paket med 10
11762055 1000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11752055 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 238164454
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-10-2026
Fyrkantiga bärnstensfärgade läsk lime glasflaskor, smal mun.
Fyrkantiga bärnstensfärgade soda lime (Typ 3) glasflaskor, smal mun, högformad DIN-tråd.
  • Bärnstensfärgat glas ger UV-skydd
  • Fyrkantig form för effektiv packning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Förvaring av ljuskänsliga material; Transport och frakt av ljuskänsliga material
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) 32
Diameter (metrisk) 77 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras