Läs mer
DWK Life Sciences Flaska med skruv, fyrkantig, bärnsten, soda-limeglas, smal mun, högformad DIN-gänga
Produktkod. p-7189261 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Product Code. 11742025
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 238162453
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fyrkantiga bärnstensfärgade läsk lime glasflaskor, smal mun.
Fyrkantiga bärnstensfärgade soda lime (Typ 3) glasflaskor, smal mun, högformad DIN-tråd.
  • Bärnstensfärgat glas ger UV-skydd
  • Fyrkantig form för effektiv packning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 100 mL
För användning med (applikation) Förvaring av ljuskänsliga material; Transport och frakt av ljuskänsliga material
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) 32
Diameter (metrisk) 49 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras