Läs mer
DWK Life Sciences Flaska med skruv, fyrkantig, bärnsten, soda-limeglas, bred mun, kortformad DIN-gänga
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Fyrkantiga bärnstensfärgade soda lime (Typ 3) glasflaskor, bred mun och kortformad DIN-tråd.
- Bärnstensfärgat glas ger UV-skydd
- Fyrkantig form för effektiv packning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| För användning med (applikation) | Förvaring av ljuskänsliga material; Transport och frakt av ljuskänsliga material |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 64 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |