Läs mer
DWK Life Sciences Flaska med skruv, fyrkantig, bärnsten, soda-limeglas, bred mun, kortformad DIN-gänga
Produktkod. 11788001 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11788001 1000 mL Paket med 10
11777991 100 mL Paket med 10
11768001 250 mL Paket med 10
11778001 500 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11788001 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 238265408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    1215.17 SEK / Paket med 10
    Save 149.83 SEK
    10% Av
I lager
Fyrkantiga bärnstensfärgade läsk lime glasflaskor, bred mun.
Fyrkantiga bärnstensfärgade soda lime (Typ 3) glasflaskor, bred mun och kortformad DIN-tråd.
  • Bärnstensfärgat glas ger UV-skydd
  • Fyrkantig form för effektiv packning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
För användning med (applikation) Förvaring av ljuskänsliga material; Transport och frakt av ljuskänsliga material
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 54
Diameter (metrisk) 97 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras