Läs mer
DWK Life Sciences Flaska med skruv, fyrkantig, bärnsten, soda-limeglas, bred mun, kortformad DIN-gänga
Produktkod. p-7189466 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11777991
Brand: DWK Life Sciences 238262402
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantiga bärnstensfärgade läsk lime glasflaskor, bred mun.
Fyrkantiga bärnstensfärgade soda lime (Typ 3) glasflaskor, bred mun och kortformad DIN-tråd.
  • Bärnstensfärgat glas ger UV-skydd
  • Fyrkantig form för effektiv packning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
För användning med (applikation) Förvaring av ljuskänsliga material; Transport och frakt av ljuskänsliga material
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 32
Diameter (metrisk) 49 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras