Läs mer
DWK Life Sciences Flaska med skruv, fyrkantig, klar, soda-limeglas, smal mun, högformad DIN-gänga
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Fyrkantiga klara soda lime (Typ 3) glasflaskor, smal mun, högformad DIN-gänga.
- Fyrkantig form för effektiv packning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| För användning med (applikation) | Förvaring av prover och reagens; Provinsamling; Transport och frakt |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 32 |
| Diameter (metrisk) | 49 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |