Läs mer
DWK Life Sciences Flaska med skruv, fyrkantig, klar, soda-limeglas, bred mun, kortformad DIN-gänga
Produktkod. 12891004 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12891004 100 mL Paket med 10
13187374 250 mL Paket med 10
13124354 500 mL Paket med 10
13107444 1000 mL Paket med 10
10787945 50 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12891004 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 238202405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00 SEK
    302.28 SEK / Paket med 10
    Save 61.72 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantiga glasflaskor av klar sodalime, bred mun.
Fyrkantiga klara soda lime (Typ 3) glasflaskor, bred mun och kortformad DIN-tråd.
  • Fyrkantig form för effektiv packning
  • Bred flaskhals ger enkel åtkomst
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
För användning med (applikation) Förvaring av prover och reagens; Provinsamling; Transport och frakt
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 32
Diameter (metrisk) 49 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras