Läs mer
DWK Life Sciences Flaska med skruv, fyrkantig, klar, soda-limeglas, bred mun, kortformad DIN-gänga
Produktkod. 13124354 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13124354 500 mL Paket med 10
13187374 250 mL Paket med 10
13107444 1000 mL Paket med 10
12891004 100 mL Paket med 10
10787945 50 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13124354 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 238204406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    824.00 SEK
    680.22 SEK / Paket med 10
    Save 143.78 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantiga glasflaskor av klar sodalime, bred mun.
Fyrkantiga klara soda lime (Typ 3) glasflaskor, bred mun och kortformad DIN-tråd.
  • Fyrkantig form för effektiv packning
  • Bred flaskhals ger enkel åtkomst
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Förvaring av prover och reagens; Provinsamling; Transport och frakt
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 54
Diameter (metrisk) 76 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras