Läs mer
DWK Life Sciences Flaska med skruv, fyrkantig, klar, soda-limeglas, bred mun, kortformad DIN-gänga
Produktkod. p-7189211 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 13187374
Brand: DWK Life Sciences 238203607
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantiga glasflaskor av klar sodalime, bred mun.
Fyrkantiga klara soda lime (Typ 3) glasflaskor, bred mun och kortformad DIN-tråd.
  • Fyrkantig form för effektiv packning
  • Bred flaskhals ger enkel åtkomst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
För användning med (applikation) Förvaring av prover och reagens; Provinsamling; Transport och frakt
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 64 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras