Läs mer
Thermo Scientific™ Steril koliform vattenprovflaska med skruv: Polystyren, polyeten och polypropen
Kapacitet (metrisk):
120 mL
Material:
Polystyren
Konserveringsmedel:
Ingår ej
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
Designad för användning med EPA-kompatibel total koliform och fekal koliform vattenanalys med hjälp av Colilert analysmetod eller motsvarande. Thermo Scientific™ Sterila koliforma vattenprovflaskor med skruvar finns tillgängliga i en mängd olika storlekar och material, med eller utan natriumtiosulfat för provavklorering.
- Flaskor av polystyren (PS) är optiskt klara för enkel provvisning
- Gängad skruvförslutning för enkel aseptisk provtagning och säker lockingrepp
- Flaskor av polyeten (PE) och polypropen (PP) är kontaktklara, vilket tillåter synlighet av färgförändringar samtidigt som de ger slagtålighet för säkrare frakt och hantering
- Icke-autofluorescerande
- Designad för analys av totala koliforma och fekala koliforma vattenprover
- Certifierad steril
- Finns förladdat med natriumtiosulfat (Na 2 S 2 O 3 ) pulver för avklorering av prov, eller utan pulver för oklorerade vattenkällor
- 100 ml påfyllningslinje
Innehåller:
Flaskor monterade med kapsyler
Rekommenderas för:
Provtagning och analys av koliforma bakterier
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Certifieringsparametrar | Sterila |
| Färg | Optiskt klar |
| Beskrivning | PS flaska |
| Diameter (engelska) | 1,92 tum |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 200 |
| Nivå | Certifierad |
| Konserveringsmedel | Ingår ej |
| Visa mer |