Läs mer
Thermo Scientific™ Security-Snap™ Koliform polypropen vattenprovflaska: Steril
Beskrivning
Genomför analys av dricksvatten med Thermo Scientific™ Security-Snap™ Steril koliform vattenprovflaska. Den uppfyller alla EPA-krav för mikrobiologiska provbehållare enligt EPA-manualen för certifiering av laboratorier som analyserar dricksvatten. Tillverkad av giftfri, icke-autofluorescerande polypropen med en ingjuten 100± 2,5 ml påfyllningslinje. Flaskan har a Security-Snap flip-top lock, som ger manipuleringsbevis före och efter provtagning, samt skydd mot eventuella möjligheter till oavsiktlig öppning under transport.
- Flip-top-flaska av polypropen med lock-och-förslut design
- Ogiftig, icke-autofluorescerande
- Designad för analys av totala koliforma och fekala koliforma vattenprover
- Certifierad steril
- Finns förladdad med en 10 mg natriumtiosulfat (Na 2 S 2 O 3 ) tablett för provavklorering, eller utan tablett för oklorerade vattenkällor
- 100mL (± 2,5 ml) fyllningslinje
- En (1) hel tum av utrymme ovanför påfyllningslinjen för att underlätta blandning
- Avbrytande försegling ger bevis på obruten sterilitet innan flaskan öppnas
- Förvaringsförseglingsremmen säkrar Security-Snap lock, ger bevis på manipulering och eliminerar risken för oavsiktlig öppning efter provtagning och under transport till labbet
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
- Certifierad steril
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 120 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Certifieringsparametrar | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Security-Snap flaska |
| Diameter (engelska) Inre | 1,75 tum |
| Diameter (engelska) | 1,81 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.5 cm |
| Inkluderar | utan tablett |
| Material | HDPE |
| Visa mer |