Learn More
SEPT11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 14672-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16883424
  • 1645.54 SEK / 20µL
Description
SEPT11 belongs to the conserved septin family of filament-forming cytoskeletal GTPases that are involved in a variety of cellular functions including cytokinesis and vesicle trafficking.
Specifications
Specifications
SEPT11
Polyclonal
Unconjugated
SEPT11
SEPT11, septin 11
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
305227, 52398, 55752
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
B3GNI6, Q8C1B7, Q9NVA2
SEPT11
SEPT11 Fusion Protein Ag6342
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
SEPT11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato