Läs mer
Kautex™ Serie 301 500 mL LDPE-flaskor med smal mun
Produktkod. 10768131
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10768131
Brand: Kautex™ 2000070507
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en hög, smal form som är lätt att hantera.
  • Naturlig LDPE-färg
  • Rund form
  • Täthet vid beställning med dropplock eller spraylock, ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Naturlig
Trådstorlek (metrisk) 25 mm
Förslutning ingår Nej
Höjd (metrisk) 177 mm
Diameter (metrisk) 75 mm