Läs mer
Kautex™ Series 310 200mL PVC vidhalsad bärnstensfärgad behållare
Kapacitet (metrisk):
200 mL
Beskrivning
- Bred hals gör det enkelt att fylla och rengöra behållaren
- Med manipuleringssäker stängning
- Fyrkantig form
- Läcksäker stängning i svart polypropen
- Tillämpningar inkluderar förpackning, dispensering, sändning av prover och förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Färg | Brun |
| Mått (L x B x H) | 59.5 x 59.5 x 98.5 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 41 mm |
| För användning med (applikation) | Förpackning, transport, förvaring |
| Inkluderar | Skruvlocksstängning |
| Material | Polypropen, PVC |
| nr per ärende | 288:-/fall |
| Antal per förpackning | 48/Pk. |
| Produktlinje | Serie 310 |
| Visa mer |