Läs mer
Labconco™ Serumflaskor
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
125 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Enhetlig tunnväggkonstruktion säkerställer jämn frysning och torkning
- Idealiska behållare för användning i FreeZone Torkar för stoppbrickor
- Kan anslutas till ventilportar på torkkammare och grenrör
- Levereras i förpackningar om 100 st
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Glas |
| Antal per förpackning | 100/PK |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Produkttyp | Serumflaska |
| Stängningsstorlek | 20 mm |